Merck
SY3H98B97CF6
Synthonix Corporation
Methyl 4-Chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-6-4-7(10(12)14-3)9(13-2)5-8(6)11/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
BHDSOPMNWOXJJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75775.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75775.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)