Merck
SY3H98B97CD9
Synthonix Corporation
Methyl 2-Methyloxazole-5-acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-(2-methyloxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-8-4-6(11-5)3-7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HGOPQUVMYSFDKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75539.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75539.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)