Merck
SY3H98B97CD4
Synthonix Corporation
7-Methoxy-2,2-dimethylchroman-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-10(13)9-5-4-8(14-3)6-11(9)15-12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI key
QXKXYXNEOUCMIY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75517.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75517.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)