Merck
SY3H98B97C5E
Synthonix Corporation
1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-2-3-8(4-5-8)7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
KHZXAIGIGCMMHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74653.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74653.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)