Merck
SY3H98B97BFF
Synthonix Corporation
Methyl 5-(Chlorosulfonyl)pentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.67
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S/c1-11-6(8)4-2-3-5-12(7,9)10/h2-5H2,1H3
Clave InChI
IECLVGBBQICKPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74096.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74096.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)