Merck
SY3H98B97B64
Synthonix Corporation
1-Iodo-4-(1-propen-2-yl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.07
Número MDL:
Iupac Name
1-iodo-4-isopropenylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
Clave InChI
KZKGSBZPFXJFTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75599.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75599.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)