Merck
SY3H98B97B4A
Synthonix Corporation
1-[(1-Imidazolyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.29
Número MDL:
Iupac Name
1-((1H-imidazol-1-yl)sulfonyl)-4-methylpiperazine
Inchi Code
1S/C8H14N4O2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-3-2-9-8-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clave InChI
AZYPDQKQDMGVQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74335.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74335.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)