Merck
SY3H98B97B19
Synthonix Corporation
4-[(4-Hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.29
Número MDL:
Iupac Name
4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18/h1-8,15H,(H,16,17,18)/b14-13+
Clave InChI
CNYMBHPFLJWLJW-BUHFOSPRSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75787.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75787.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)