Merck
SY3H98B97AD9
Synthonix Corporation
N-(2-Hydroxyethyl)(cyclopropylmethyl)amine Hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
2-((cyclopropylmethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-4-3-7-5-6-1-2-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Clave InChI
DMFNQDQMBZGIJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74623.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74623.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)