Merck
SY3H98B97956
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)7-10(12)8-4-3-5-9(13)6-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3
Clave InChI
PDADOBFUFCHAHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75054.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75054.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)