Merck
SY3H98B97814
Synthonix Corporation
5,5-Dimethylhexan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-hexanone
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7(9)5-6-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
YPNIJJDUDQZZBP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75505.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75505.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)