Merck
SY3H98B977B1
Synthonix Corporation
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
324.07
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl (4-bromo-2-nitrobenzyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C9H11BrNO5P/c1-15-17(14,16-2)6-7-3-4-8(10)5-9(7)11(12)13/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
GJIYFBGXDACQON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74206.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74206.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)