Merck
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
Clave InChI
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24253.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)