Merck
SY3H98B97749
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.6
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(5-11)13-9/h1-4H
Clave InChI
STHFFVMWNKRMAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76857.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76857.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)