Merck
SY3H98B97624
Synthonix Corporation
5-(4-Cyanophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.18
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-6-7-1-3-8(4-2-7)10-5-9(11(14)15)13-16-10/h1-5H,(H,14,15)
Clave InChI
PDHRXDLHPHLFEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73986.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73986.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)