SY3H98B975DD
Synthonix Corporation
(6-Bromopyridin-2-yl)(cyclopropyl)methanone
About This Item
Iupac Name
(6-bromo-2-pyridinyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-8-3-1-2-7(11-8)9(12)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
Clave InChI
NSFFHOFMHKPCMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77087.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)