Merck
SY3H98B975AC
Synthonix Corporation
2-Bromo-N-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.05
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7BrF3N/c1-13-7-4-5(8(10,11)12)2-3-6(7)9/h2-4,13H,1H3
Clave InChI
RAHVALVNOCFVCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76904.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)