Merck
SY3H98B974D1
Synthonix Corporation
2-Bromo-4,4-dimethyl-1-cyclohexenecarbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.11
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H13BrO/c1-9(2)4-3-7(6-11)8(10)5-9/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
WCVVNAQKPNQJBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75711.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75711.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)