Merck
SY3H98B9733F
Synthonix Corporation
4-Amino-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-3-9(8-7-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2,6H2
Clave InChI
APQVXCJWAKCUGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76110.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76110.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)