Merck
SY3H97AC68B1
Synthonix Corporation
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(7H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6(12)8-5-11-9-7(8)3-2-4-10-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
OGMZQWPOZWMDQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0773.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0773.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)