Merck
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
Clave InChI
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)