Merck
SY3H95ECD8A8
Synthonix Corporation
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
WHOCKNWCRFHEMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0411.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0411.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)