Merck
SY3H95ECD82F
Synthonix Corporation
Ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-3-22-18(21)16-13(2)19-17-15(10-7-11-20(16)17)23-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-11H,3,12H2,1-2H3
Clave InChI
RLYGWMBGMXQDQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59208.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59208.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)