SY3H95ECD7F8
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-5-methylpyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5-methylpyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c1-3-16-10(15)7-4-14-8(6(7)2)9(11)12-5-13-14/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZIMADRWWQDVUQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4283.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)