Merck
SY3H95ECD7DE
Synthonix Corporation
Ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.1
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8-5-7(11)3-4-13(8)6-12-9/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
OWAKZNBIRXHAPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14235.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14235.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)