Merck
SY3H95ECD63E
Synthonix Corporation
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H
Clave InChI
NATZWIFAAIXCTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3334.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3334.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)