Merck
SY3H95ECD60F
Synthonix Corporation
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-7-4-11-8-2-1-6(3-10)5-12(7)8/h1-2,4-5H
Clave InChI
UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12661.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12661.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)