SY3H95E5E309
Synthonix Corporation
1-Isopropylpiperidin-3-ol
About This Item
Iupac Name
1-isopropyl-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)9-5-3-4-8(10)6-9/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
QVUNMWQRCFABKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47169.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)