Merck
SY3H95E5E046
Synthonix Corporation
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-tetrahydro-2-furanylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-2-12-9(11)6-7(10)8-4-3-5-13-8/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
DVSIOGDCWXTPTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Red-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50451.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50451.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)