Merck
SY3H95E5DBB6
Synthonix Corporation
1'-Azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.66
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1'-azaspiro[oxirane-2,3'-bicyclo[2.2.2]octane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-9-4-2-7(1)8(5-9)6-10-8;/h7H,1-6H2;1H
Inchi Key
GCLCYDKLKBIAOF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64137.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64137.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)