Merck
SY3H7CF2B284
Synthonix Corporation
(R)-Morpholine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2-morpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
FYCRNRZIEVLZDO-SCSAIBSYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63934.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63934.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)