Merck
SY3H7CF2B27F
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-14-9(13)5-2-6(4-11)8(12)7(10)3-5/h2-4,12H,1H3
Clave InChI
XHKGRKFKESLQFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63904.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)