SY3H7CF2B18B
Synthonix Corporation
6-Methoxypyrazine-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
6-methoxy-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-11-5-3-8-2-4(9-5)6(7)10/h2-3H,1H3,(H2,7,10)
Clave InChI
UUXPHCXTKJQYKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63359.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)