Merck
SY3H7CF2AF11
Synthonix Corporation
2-Ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-2-10-9(7-12)8-5-3-4-6-11(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
UWJLUCSEPRXAGO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63974.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63974.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)