Merck
SY3H7CF29146
Synthonix Corporation
5,6-Dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.95
Número MDL:
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO2/c10-6-1-4-5(9(13)14)3-12-8(4)2-7(6)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Clave InChI
ZUKDDHPPAUVCRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63989.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63989.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)