Merck
SY3H7CF2912D
Synthonix Corporation
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3,10H
InChI key
GEHVTOIGEVNIEQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63732.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63732.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)