Merck
SY3H7CF29043
Synthonix Corporation
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.62
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-7(6-13)5-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChI key
PTCAOHUEDACTEB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63922.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63922.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)