Merck
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
Clave InChI
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)