Merck
SY3H6E416B7F
Synthonix Corporation
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.21
Número MDL:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3N/c13-12(14,15)10-4-1-3-9(7-10)11(8-16)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Clave InChI
JOXWRFGWGJDQAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63055.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63055.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)