Merck
SY3H6E41564E
Synthonix Corporation
1-Methylsulfonyl-2,2-dimethylpiperazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.74
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(methylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-7(2)6-8-4-5-9(7)12(3,10)11;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
SIQQDDDFTPLXAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64792.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64792.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)