Merck
SY3H6E41488A
Synthonix Corporation
2-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.12
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-4-6(12(13)14)2-5(3-11-4)7(8,9)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
AFPQEILWSILMKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/17538.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17538.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)