Merck
SY3H6E414752
Synthonix Corporation
1,2,3,5,6,7-Hexahydrodicyclopenta[b,e]pyridin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,2,3,5,6,7-hexahydrodicyclopenta[b,e]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c12-11-7-3-1-5-9(7)13-10-6-2-4-8(10)11/h1-6H2,(H2,12,13)
Clave InChI
GCDWZOSVQXZKLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63136.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63136.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)