Merck
SY3H6E41468D
Synthonix Corporation
(9H-Fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
321.38
Número MDL:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
Clave InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68231.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68231.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)