Merck
SY3H6E4132E1
Synthonix Corporation
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.01
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5FINO/c1-10-6-2-5(8)4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI key
JTBYIUOVCLOYLY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62243.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62243.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)