Merck
SY3H6E413203
Synthonix Corporation
Ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-6-7-4-3-5-9(13)10(7)12-8/h6,12H,2-5H2,1H3
InChI key
FRUNPDDVIUSYEQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69361.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69361.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)