Merck
SY3H6E4131AF
Synthonix Corporation
8-Ethyl-2-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
364.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-ethyl-2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Inchi Code
1S/C20H24N6O/c1-3-26-18(27)9-4-15-14-21-20(23-19(15)26)22-16-5-7-17(8-6-16)25-12-10-24(2)11-13-25/h4-9,14H,3,10-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
Clave InChI
BUNLBUQVVVGGJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66864.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66864.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)