Merck
SY3H6E41309A
Synthonix Corporation
1-Ethynyl-4-fluoronaphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.19
Número MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-4-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C12H7F/c1-2-9-7-8-12(13)11-6-4-3-5-10(9)11/h1,3-8H
Clave InChI
ARSKESVWCAQYBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64307.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64307.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)