Merck
SY3H6E412FD0
Synthonix Corporation
N-(2,4-Dimethoxybenzyl)thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2,4-dimethoxybenzyl)-N-(1,3-thiazol-2-yl)amine
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S/c1-15-10-4-3-9(11(7-10)16-2)8-14-12-13-5-6-17-12/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
XLLWLGOTZJZAHB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69733.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69733.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)