Merck
SY3H6E4123CC
Synthonix Corporation
4',5'-Didehydro-5'-deoxyuridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-((2R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-methylenetetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C9H10N2O5/c1-4-6(13)7(14)8(16-4)11-3-2-5(12)10-9(11)15/h2-3,6-8,13-14H,1H2,(H,10,12,15)/t6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
WMIBCMZGMYGWHB-BWZBUEFSSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66265.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66265.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)