Merck
SY3H6E412318
Synthonix Corporation
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
343.89
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H
Inchi Key
HEXBWGNCINCLCP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65177.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65177.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)